Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with Quick-Release Hose Connector
Codice prodotto. p-125008
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11727989
Marca: DWK Life Sciences 27070250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
  • Tubing remains permanently attached to hose barb and opposite end attaches to flask tubulation with positive threaded seal
  • Proper positioning of connector provides greater flask stability as tubing angled downward has less tendency to tilt flask
  • Graduated with approximate volume scale in durable white ceramic enamel
  • Tubing and stoppers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E1406, Type II, Class 2
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.26 in.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 50 to 250 mL
Graduazioni 25 mL
Altezza (sistema imperiale) 6.4 in.
Altezza (sistema metrico) 16.3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 8.3 cm
Dimensione chiusura 6