Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Serialized/Certified Cylindrical Microflasks
Codice prodotto. 11878492
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11878492
Marca: DWK Life Sciences 28017A5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Calibrated To Contain
Calibrated To Contain
  • Permanently marked with individual serial number
  • Individually calibrated and certified against equipment whose calibration is traceable to NIST™
  • Cylindrical body for better mixing and draining
  • Easier to withdraw samples using pipets
  • Wide base provides stability
  • Marking spot
  • Ground glass stopper
  • 1 and 2mL sizes come with standard taper 8 stopper; 10mL size with standard taper 9
stopper
Compliance
Designed from requirements of ASTM™ E 237, Class A serialized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Materiale chiusura Vetro
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 9.9 cm
Tolleranza ±0.02 mL
Graduated Yes
Dimensione chiusura 8