Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Soxhlet Apparatus with Allihn Condenser, Complete unit
Codice prodotto. p-145623
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
16.9 oz.
Parte superiore giunto rastremato standard:
55/50
Altezza (sistema imperiale):
28.34 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.96 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15304407
Marca: DWK Life Sciences 2400550
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed from Fed. Spec. NNN-F-240
  • Complete assembly includes 09-551-10 Series Allihn condenser, 09-553 Series Soxhlet extraction tube with standard taper 24/40 joint at bottom, 09-552 Series flask
  • All connected by interchangeable ground joints
  • Hose connections on condenser accept 0.31 in. I.D. (8mm) flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Paper Thimble (43 dia. x 123 mm H)
Product Type Extraction Apparatus Assembly
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Include Allihn condenser, soxhlet extraction tube
Parte superiore giunto rastremato standard 55/50
Altezza (sistema imperiale) 28.34 in.
Altezza (sistema metrico) 72 cm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 5 cm