Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Squibb Separatory Funnels with PTFE-Plug Stopcock
Codice prodotto. 15142388
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Valvola di chiusura:
2; PTFE
Numero stopper:
22
Quantità:
2 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 15142388
Marca: DWK Life Sciences 29048F125
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Do not require grease
Lower stems made of large-diameter tubing for liquid to drain out completely when stopcock is closed.
  • Eliminate contamination
  • Will not bind or freeze
Order Info
Stem lengths, 60mm.
Compliance
Designed from ASTM™ E 1096-86.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ASTM E1096, Type IV
Da utilizzare con (applicazione) Eliminates contamination
Lunghezza (sistema metrico) gambo 60mm
Quantità 2 Pack
Valvola di chiusura 2; PTFE
Stopper Material Glass
Numero stopper 22
Product Type Squibb Separatory Funnel