Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Codice prodotto. 12733067
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 576
Codice prodotto. 12733067
Marca: DWK Life Sciences 60910L1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low extractable Kimax N-51A glass
  • Borosilicate glass sample vials with caps
  • Caps are not attached
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione B
Material (Liner) Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I