Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 576
Descrizione
- Borosilicate glass sample vials with caps
- Caps are not attached
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
Specifica
Specifica
| Classificazione | B |
| Material (Liner) | Rubber |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per uso generico |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |