Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: Without Caps
Codice prodotto. 11888492
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 11888492
Marca: DWK Life Sciences 609101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low extractable Kimax N-51A glass
  • Borosilicate glass sample vials without caps
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione B
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Product Line Kimble
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I
Tipo Expansion Vial
Dimensione chiusura 13-425