Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/Ion-Exchange Columns
Codice prodotto. 11827423
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacità della colonna:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Include:
Fritted disc
Without fritted disc
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11827423
Marca: DWK Life Sciences 4203200245
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With or without fritted disc
  • Borosilicate glass
  • Sealed-in coarse porosity (40 to 60μm) fritted disc supports packing in K420320 Series columns
  • Use glass wool to support packing in K420300 Series columns (packing not included)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Many separations in adsorption and ion exchange chromatography
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Tipo Adsorption/Ion Exchange Chromatography Column
Dimensione del poro 40 to 60 μm
Capacità della colonna 250 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Fritted disc