Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Replacement Pestle For All-Glass Dounce Tissue Grinders
Codice prodotto. 12058528
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Product Type:
Small Clearance Pestle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12058528
Marca: DWK Life Sciences 8853020015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Small and large clearance pestles for 15mL and 40mL Dounce Tissue Grinder.
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Product Type Small Clearance Pestle
Da utilizzare con (applicazione) To form final homogenate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dounce all Glass tissue grinders
Capacità 0.5 oz., 15mL