Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Replacement Pestle For All-Glass Dounce Tissue Grinders
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Product Type:
Small Clearance Pestle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Product Type | Small Clearance Pestle |
| Da utilizzare con (applicazione) | To form final homogenate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dounce all Glass tissue grinders |
| Capacità | 0.5 oz., 15mL |