Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Side Arm, No. 2 Hose connection
Codice prodotto. p-4904460
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
1000 mL
4000 mL
Giunto rastremato standard:
5
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11898492
Marca: DWK Life Sciences 9537100000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Borosilicate glass flask with side arm, No. 2 hose connection.
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Side Arm, No. 2 Hose connection, Connector Types: No. 2 Hose Connection, Borosilicate Glass, Description: Filtration Flask
Order Info
Does not include rubber stopper and hose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Vetro borosilicato
Include No. 2 Hose Connection
Product Type Filtration Flask
Giunto rastremato standard 5
Quantità 1/Cs.