Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Silicone Stoppers, Single Hole
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
No. 5
No. 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Stopper
- Material: Silicone Rubber
- Color: White/Yellow
- Height: 25 mm
- Autoclavable: Yes
- Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow/White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kimble Kontes Filtration Assemblies |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Sterilità | Non-sterile |
| Giunto rastremato standard | No. 8 |
| Tipo | Stopper |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diameter (English) Inside | 9/16 in. |
| Vedi altri risultati |