Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Silicone Stoppers, Single Hole
Codice prodotto. 15269833
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
No. 5
No. 8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15269833
Marca: DWK Life Sciences 9537150501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
  • Product Type: Stopper
  • Material: Silicone Rubber
  • Color: White/Yellow
  • Height: 25 mm
  • Autoclavable: Yes
  • Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow/White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kimble Kontes Filtration Assemblies
Materiale Silicone Rubber
Sterilità Non-sterile
Giunto rastremato standard No. 5
Tipo Stopper
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diameter (English) Inside 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 23 mm
Diameter (Metric) Inside 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 27 mm