Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Quantità:
1
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
- Durable borosilicate glass
- Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
- Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
- Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
- Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
- Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
- Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Flow adapters not available
Specifica
Specifica
| Con tappo | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media |
| Quantità | 10 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 50°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Tipo | Economy Chromatography Column |
| Pressione max | 14.5 psi |
| Dimensione del poro | 20 μm |
| Capacità della colonna | 1.5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Vedi altri risultati |