Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 12756768
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
1.5 mL
4 mL
12 mL
19 mL
Quantità:
1
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12756768
Marca: DWK Life Sciences 4204010750
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Flow adapters not available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Con tappo Yes
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Quantità 1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Tipo Economy Chromatography Column
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 19 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 0.39cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol