Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Glass Plug Gas Balloon Adapters
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
24/40
Altezza (sistema imperiale):
5.98 in.
Larghezza (sistema imperiale):
2.67 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Kimble-Chase Kontes™ Glass Plug Gas Balloon Adapter
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A |
| Da utilizzare con (applicazione) | For protective storage in jointed vessels |
| Si adatta al diametro interno del tubo (sistema imperiale) | 0.25 in. |
| Si adatta al diametro interno del tubo (sistema metrico) | 6.35mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 152mm |
| Include | Hose connection 1, balloon |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Inlet Adapter |
| N. giunto rastremato standard | 24/40 |
| Vedi altri risultati |