Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Glass Plug Gas Balloon Adapters
Codice prodotto. p-135256
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
24/40
Altezza (sistema imperiale):
5.98 in.
Larghezza (sistema imperiale):
2.67 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11842933
Marca: DWK Life Sciences 2112502440
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With #1 hose connection
Kimble-Chase Kontes™ Glass Plug Gas Balloon Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
Da utilizzare con (applicazione) For protective storage in jointed vessels
Si adatta al diametro interno del tubo (sistema imperiale) 0.25 in.
Si adatta al diametro interno del tubo (sistema metrico) 6.35mm
Altezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Altezza (sistema metrico) 152mm
Include Hose connection 1, balloon
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Inlet Adapter
N. giunto rastremato standard 24/40
Larghezza (sistema imperiale) 2.67 in.
Larghezza (sistema metrico) 68mm