Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ KimCote™ Heavy-Duty Serum Bottles
Codice prodotto. p-3827191
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4000 mL
9000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11797969
Marca: DWK Life Sciences KC149604
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Plastic-coated for added safety
  • KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Ultra-clear and extremely durable
  • Resistant to many common laboratory chemicals
  • Unique texture provides non-slip handling, wet or dry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 135.2 oz., 4000mL
Capacità (sistema metrico) 4000 mL
Capacità (sistema imperiale) 135.2 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 6.57 in.
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Materiale chiusura Rubber
Dimensione chiusura No. 8
Diametro (sistema metrico) 167 mm