Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Tooled Top Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet
Codice prodotto. 11767969
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Numero stopper:
2
4
6
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11767969
Marca: DWK Life Sciences KC1460710000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Glass hose connection outlet is fused to the bottle
  • KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
  • With white enamel marking spot
  • Rubber stopper used to cap narrow mouth tooled top
  • Glass conforms to ASTM™ E 438, Type I, Class A specifications
  • Sizes 250mL and 500mL accept 5/16 in. I.D. flexible tubing
  • Sizes 1000mL and larger accept 3/8 in. I.D. tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10,000 mL
Capacità (sistema imperiale) 338.14 oz.
Diametro (sistema imperiale) 9.05 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 2.28 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet
Include Bottom hose outlet
Materiale Borosilicate Glass
Numero stopper 12
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Product Type Reservoir Bottle
Altezza (sistema imperiale) 15.74 in.
Diametro (sistema metrico) 230 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 0.37 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 9.52 mm