Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Codice prodotto. 11767959
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11767959
Marca: DWK Life Sciences KC20028W250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Bumpers
Calibrated To Deliver
  • KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • Reverse metric scale
  • White graduations
  • Ground base for stability
  • One per case
Order Info
These items come one per case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione articolo Graduated 10 to 250mL
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Deliver
Scale Color White
Forma Round
Certificazione/Conformità ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class A
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Tolerance Metric ±0,8 ml
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Include Bumper Guard, Ground Base
Bilancia Single
Graduazioni 2 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 2mL