Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Parts for Microfiltration Assemblies
Click to view available options
Product Type:
Filter Funnel
Support Screen
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) disco:
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with ULTRA-WARE™ microfiltration assembly
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Glass |
| Diametro (sistema metrico) disco | 90 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ULTRA-WARE microfiltration assembly |
| Quantità | 1 Ea. |
| Product Type | Filter Funnel |