Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
Materiale:
CTFE/acciaio inox
Polipropilene
Include:
100 Microtubes
100 microprovette
senza microprovette
Senza Dnasi:
No
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per pellet monouso
- Scegliere materiali apirogeni autoclavabili in polipropilene o esenti da RNasi e DNasi (prodotti in condizioni di camera sterile M5.5 [Classe 10,000])
- Disponibile con o senza 100 microprovette
- Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono confezionate singolarmente per garantirne la purezza
- Lunghezza del pestello con punta, 7 cm (2.75 pollici)
- Testa in polimero CTFE autoclavabile con stelo in acciaio inox
- Lunghezza del pestello con punta, 6 cm (2.5 pollici) per misura da 0.5 ml; 14 cm (5.59 pollici) per misura da 1.5 ml
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.01 once |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Pestello per pellet |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Senza Dnasi | Sì |
| Include | senza microprovette |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Vedi altri risultati |