Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
Materiale:
CTFE/acciaio inox
Polipropilene
Include:
100 Microtubes
100 microprovette
senza microprovette
Senza Dnasi:
No
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per granulazione monouso
- Possibilità di scelta tra polipropilene autoclavabile o materiale privo di RNasi, DNasi, pirogeni (prodotto secondo M5.5 in camera sterile [di classe 10,000])
- Disponibile con o senza 100 microprovette
- Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono fornite in confezione singola per garantirne la purezza
- Lunghezza del pestello con puntale 7 cm (2.75 in.)
- Testa polimerica in CTFE autoclavabile con asta in acciaio inox
- Lunghezza del pestello con puntale 6 cm (2.5 in.) per il formato da 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) per il formato da 1.5 ml
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.05 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Pestello per pellet |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o tessuti molli rilasciati in provette per microcentrifuga |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 pollici |
| Senza Dnasi | Sì |
| Vedi altri risultati |