Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-Plugged Columns
Codice prodotto. 11897453
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacità della colonna:
10 mL
20 mL
30 mL
40 mL
80 mL
110 mL
130 mL
140 mL
150 mL
190 mL
240 mL
250 mL
300 mL
650 mL
1300 mL
Include:
2mm Bore PTFE Stopcock Plug
Fritted Disc, 2mm Bore PTFE Stopcock Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11897453
Marca: DWK Life Sciences 4205300222
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass 3.3
With PTFE stopcock plug
  • Sealed-in, coarse porosity (40 to 60μm) fritted disc supports packing
  • Use glass wool to support packing in columns without fritted disc
  • PTFE plug controls flowrate
  • Packing not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Analytical separation
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Tipo Plain Chromatography Column
Capacità della colonna 40 mL
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Glass
Support Material Glass Wool
Include 2mm Bore PTFE Stopcock Plug