Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stainless-Steel Solvent Inlet Filter
Inlet filter for 0.125 in. O.D. Tubing
Marca: DWK Life Sciences 953916-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Kontes™ Stainless-Steel Solvent Inlet Filter
Specifica
0.125 in. O.D. Tubing | |
Stainless Steel | |
Inlet Filter |
CTFE nut | |
2 μm |