Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Sterile Disposable Pasteur Pipet
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.6 cm
22.86 cm
Tipo:
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
SteriPettes are sterile, disposable Pasteur pipets.
- Gamma-irradiated to assure sterility
- Convenient 250 piece multi-pack configuration
- 10 peel packs of 25 each
- Available in both 5-3/4 in. and 9 in. lengths
- Constricted top for cotton plugging
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E732-80, USP Type III |
| Diametro (sistema imperiale) interno | Tip Opening: 0.043 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | Tip Opening: 0.11 cm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For IVF procedures |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.75 in. |
| Stile della parte superiore | Constricted |
| Volume (sistema imperiale) | 0,067 once |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Vedi altri risultati |