Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Replacement Tube For All-Glass Dounce Tissue Grinders
Click to view available options
Capacità:
0.06 oz., 2mL
0.5 oz., 15mL
1.35 oz., 40mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
A range of replacement tubes for Dounce Tissue Grinders, from 2mL to 100mL.
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Specifica
| Quantità | Case of 1 |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.35 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Product Type | Tissue Grinder Tube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dounce all Glass tissue grinders |
| Capacità | 1.35 oz., 40mL |