Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Vacuum/Gas Double Manifold with Glass Plugs
All-glass manifolds for connecting inert gas and vacuum sources
2280.00€
Specifica
Tipo Double Manifold
Include 0.5 in. Medium wall tubing, stopcocks, 4mm bore Glass, lower vacuum chamber, 2 hose connections
Materiale Glass
Tubatura a parete (sistema imperiale) 0.5 in.
Tubatura a parete (sistema metrico) 1.27 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca N. di porte Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di porte Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12836658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
216130-0005
5 17.7 in. 45 cm
2280.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
All-glass manifolds for connecting inert gas and vacuum sources
  • Fabricated from 0.5 in. medium-wall tubing
  • 4mm bore glass stopcocks with lower vacuum chamber spaced 85mm apart
  • Top right connection is for inert gas
  • Lower left connection is for vacuum
Specifica
Specifica
Double Manifold
Glass
1.27 cm
0.5 in. Medium wall tubing, stopcocks, 4mm bore Glass, lower vacuum chamber, 2 hose connections
0.5 in.