Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Weighing/Transfer Funnels
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
13 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
60 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descripción
- Flat bottom
Especificaciones
Especificaciones
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 60 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for easy transfer of liquids or powders |
| Product Type | Transfer/Weighing Funnel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido