Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Bonded White PTFE Liners
Codice prodotto. 11813043
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
White
Dimensione chiusura:
13-425
8-425
9-425
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11813043
Marca: DWK Life Sciences 73814BK13425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Intended for single-use injection
  • Manufactured using the highest quality raw materials
  • Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
  • Pre-assembled caps and septa minimizes contamination due to handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE
Colore Black
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 13-425