Learn More
DWK Life Sciences Provette Titeseal™ 1 ml
Codice prodotto. 10729195
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 10729195
Marca: DWK Life Sciences 60831D843
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
8 x 43mm
8 x 43mm
  • 1mL capacity
  • Glass shell vial
  • Supplied with polyethylene plug-style needle closure
  • For use with Waters 96-position Autosampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 1 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.69 in.
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a pressione
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Quantità 200/confezione