Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached White Rubber Lined Caps
Codice prodotto. 11822953
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Quantità:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 288
pezzi 72
Codice prodotto. 11822953
Marca: DWK Life Sciences 60811D5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Packaged in corrugated trays with partitions
  • Small case quantities
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
  • Attached closed top black phenolic closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 5.4 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Quantità 72/Cs.