Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached White Rubber Lined Caps
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Quantità:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 288
pezzi 72
Description
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Specifications
Specifications
| Classificazione | A |
| Material (Liner) | Rubber |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Closed-top) |
| Show More |