Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Closures for Sample Vials
Black phenolic closure with PTFE-lined cap
150.00€ - 390.00€
Specifica
Product Type | Screw Cap |
---|---|
Materiale rivestimento interno | PTFE, Rubber |
Materiale | Phenolic |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17781078
|
DWK Life Sciences
73802-18400 |
18-400 |
150.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12184001
|
DWK Life Sciences
73802-13425 |
13-425 |
161.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10701574
|
DWK Life Sciences
73802-20400 |
20-400 |
228.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11853133
|
DWK Life Sciences
73802-24400 |
24-400 |
390.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Black phenolic closure with PTFE-lined cap
- Works with media bottles and screw-thread vials
- Special black phenolic material (wood filled) very resistant to the effects of temperature and steam encountered in autoclaving
- Cemented-in PTFE-faced rubber liner is provided
Specifica
Screw Cap | |
PTFE, Rubber | |
Phenolic | |
Black |