Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 12.5mL Capacity
Codice prodotto. 10464673
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10464673
Marca: DWK Life Sciences 45170125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements.
  • Disposable
  • With conical shaped bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438, API 2542
Capacità (sistema metrico) 12.5 mL
Monouso Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Used to determine the bottom sediment and water in petroleum
Tolleranza 0 to 1mL in 0.1%, >1 to 2mL in 0.15%, >2 to 5mL in 0.2%, >5 to 10mL in 0.4%, >10 to 25mL in 0.5%, >25mL in 1%
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Forma del fondo Conical
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni 0 to 3 mL in 0.2 mL increments, 3 to 10 mL in 0.5 mL increments, 10 to 50 mL in 1 mL increments, 100 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 x g