Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 15 mL Capacity
Codice prodotto. 11825801
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Single-use
Graduazioni:
0.1 mL
Permanent Red, 0.1 mL
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
126 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
Codice prodotto. 11825801
Marca: DWK Life Sciences 4516415
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
  • With conical shaped bottom
  • Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Tolleranza 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.1mL, >1 to 3mL in ±0.15mL, >3mL in ±0.2mL
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Writing Area Marking Spot
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni Permanent Red, 0.1 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 x g