Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 200mL Capacity
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Disposable
- With conical shaped bottom
Specifica
Specifica
| Calibrazione | To contain |
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con | Use in testing petroleum |
| Tolleranza | 0 to 0.2mL in ±0.02mL, >0.2 to 0.6mL in ±0.03mL, >0.6 to 1.0mL in ±0.05mL, >1.0 to 2mL in ±0.075mL, >2 to 3mL in ±0.1mL, >3 to 4mL in ±0.2mL, >4 to 6mL in ±0.3mL, >6 to 10mL in ±0.5mL, >10 to 20mL in ±0.75mL, >20 to 50mL in ±1mL, >100 to 200 in ±1.5mL |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Vedi altri risultati |