Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 2mL Capacity
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Disposable
- With conical shaped bottom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 66 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| RCF max | 2980 x g |