Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 5mL Capacity
Codice prodotto. 11863113
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Not Included
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Codice prodotto. Tipo di chiusura unitSize
11863113 Not Included pezzi 125
11853093 Not Included pezzi 125
2 options
Codice prodotto. 11863113
Marca: DWK Life Sciences 737855
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Borosilicate Glass
  • Capacity: 5mL
  • O.D. x L: 13 x 110mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Monouso Single-use
Materiale Borosilicate Glass
Dimensioni filo 13-415
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Not Included
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 x g