Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Individually-Wrapped Plastic Serological Pipets
Codice prodotto. 16458965 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Graduazioni negative:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 16458965
Marca: DWK Life Sciences 569001110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work.
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E934
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture work
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 0.3 mL
Quantità 200/Pk., 1000/Cs.
Tolleranza ±0.02 mL
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Pipetta sierologica