Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Plastic Standard-Tip Serological Pipets in Multipacks
Codice prodotto. 16438965 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Blue
Green
Orange
Viola
White
Yellow
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Graduazioni negative:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 16438965
Marca: DWK Life Sciences 568005110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E934
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture work
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 2 mL
Quantità 500/Cs.
Stile punta Standard
Tipo di imballaggio Bag of 25
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Colore Blue
Volume (sistema metrico) 5 mL
Tipo Pipetta sierologica