Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Polystyrene Serological Pipets in Canister
Codice prodotto. 16438955 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16438955
Marca: DWK Life Sciences 5670010110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For mass testing and serological work.
  • Calibrated to deliver to the tip
  • Features two rings near the top
  • Irradiation sterilized
  • Printed with chemically resistant organic black ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spina aspiratore Yes
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For mass testing and serological work
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 3 mL
Quantità 500/Cs.
Tolleranza ±0.2 mL
Tipo di imballaggio Canister
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo Pipetta sierologica