Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa for Screw-Thread Closures
Click to view available options
Dimensione chiusura:
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.7 in.
Materiale:
PTFE-faced Red Rubber
PTFE-faced Silicone Rubber
Spessore (sistema imperiale):
0.06 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
PTFE faced septa provides barrier for product contact
- Good resealability
- Red rubber thickness: 0.06 in.
- PTFE Thickness: 0.002 in.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Materiale | PTFE-faced Silicone Rubber |
| Quantità | 144 Cs. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.06 in. |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Septa |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Screw thread vial closure |
| Dimensione chiusura | 15-425 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
| Vedi altri risultati |