Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE/Silicone Septa and Open-Top Polypropylene Closure
Codice prodotto. 12655845
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8.0 mL
16.0 mL
Altezza (sistema metrico):
63 mm
72 mm
Dimensione chiusura:
15-425
18-400
Diametro (sistema metrico) esterno:
17 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 12655845
Marca: DWK Life Sciences 60942A8
Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.
  • Kimax KG-33 borosilicate glass - meets the requirements for ASTM Type 1, Class A and USP Type 1 Glass
  • High chemical resistance
  • Vial top has a screw thread finish
  • Attached closure has open screw top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione A
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 8.0 mL
Setto PTFE/Silicone
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 2.16 dr.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top)
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Dimensione chiusura 15-425