Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE/Silicone Septa and Open-Top Polypropylene Closure
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8.0 mL
16.0 mL
Altezza (sistema metrico):
63 mm
72 mm
Dimensione chiusura:
15-425
18-400
Diametro (sistema metrico) esterno:
17 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Kimax KG-33 borosilicate glass - meets the requirements for ASTM Type 1, Class A and USP Type 1 Glass
- High chemical resistance
- Vial top has a screw thread finish
- Attached closure has open screw top
Specifica
Specifica
| Classificazione | A |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8.0 mL |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2.16 dr. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-top) |
| Vedi altri risultati |