Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials without Closure
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
ASTM Type I, Class A
USP tipo I
Colore:
Amber
Clear
Dimensione chiusura:
15-425
18-400
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.16 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Glass sample vial has a screw thread finish
- KG-33 borosilicate glass
- Ungraduated with no closure included
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8.0 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2.16 dr. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Certificazione/Conformità | USP tipo I |
| Dimensione chiusura | 15-425 |