Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace Vials
Codice prodotto. 11883023
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10.0 mL
20 mL
20.0 mL
Tipo di chiusura:
Flat Top Crimp
Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico):
46 mm
75 mm
Stile:
Beveled Top, Round Bottom
Beveled, Modified Top
Beveled, Modified Top/Bottom
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11883023
Marca: DWK Life Sciences 90S332375BMB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass, Clear KG-33
  • Finish: 20mm A/S
Order Info
100 vials/pack, 10 packs/case.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Silica Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.95 in.
N. per custodia 1000
Stile Beveled, Modified Top/Bottom
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Quantità 1000 Cs.
Certificazione/Conformità OEM
Dimensione chiusura 20 mm