Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Wide Tip Opening Reusable Serological Pipets with Plugging Top
Codice prodotto. 11898472
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11898472
Marca: DWK Life Sciences 37034B10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with viscous liquids, slurries and suspensions. Wide tip opening for fast delivery.
  • Constricted top for cotton-plugging
  • Color-coded options: 5mL (blue), 10mL (orange), 25mL (white)
  • Tip opening 3mm
  • Graduated: graduation intervals 0.1mL
  • Designed from ASTM Specification E1044, Style III requirements
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E1044
Diametro (sistema metrico) interno Large
Materiale Borosilicate Glass
Graduato
Graduazioni 0 to 9.5 mL
Tolleranza ±0.1 mL
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Tipo Pipetta sierologica