Learn More
DWK Life Sciences Beute per colture con frangiflutti KIMAX™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
For fermentation, cell culture growth and cultivation, and genetic engineering procedures
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
- Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la fermentazione, la crescita e la coltivazione, nonché per procedure di ingegneria genetica e per agitatori rotanti o a moto alternato |
| Altezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12.5 cm |
| Stile collo | Plain fire-polished |
| Superficie di scrittura | Robuste aree di marcatura in ceramica smaltata bianca |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma del fondo | Con frangiflutti |
| Vedi altri risultati |