Learn More
DWK Life Sciences Beute per colture con frangiflutti KIMAX™
Codice prodotto. 11730734
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11730734
Marca: DWK Life Sciences 25630500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la fermentazione, la crescita e la coltivazione di colture cellulari e per procedure di ingegneria genetica
For fermentation, cell culture growth and cultivation, and genetic engineering procedures
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
  • Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.5 in.
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Per la fermentazione, la crescita e la coltivazione, nonché per procedure di ingegneria genetica e per agitatori rotanti o a moto alternato
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 18.3 cm
Stile collo Plain fire-polished
Superficie di scrittura Robusta marcatura in ceramica smaltata bianca
Autoclavabile Sì
Forma del fondo Con frangiflutti
Diametro (sistema metrico) esterno 3.8 cm